Läs mer
rac Desmetylcitalopram hydrobromid, TRC
Produktkod. 30364993
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30364993 25 mg
30354769 2.5 mg
30349150 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30364993 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD23087025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1188264-72-3
Molekylformel C19 H19 F N2 O . Br H
Molekylvikt (g/mol) 391.28
Synonym 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-[3-(methylamino)propyl]-, hydrobromide (1:1), (1RS)-1-(4-Fluorophenyl)-1-[3-(methylamino)propyl]-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile Hydrobromide, Desmethylcitalopram Hydrobromide, rac Desmethyl Citalopram Hydrobromide
IUPAC-namn 1-(4-fluorofenyl)-1-[3-(metylamino)propyl]-3H-2-benzofuran-5-karbonitril; Hydrobromid
LEDER Br.CNCCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material rac Desmethyl Citalopram hydrobromide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C19H19FN2O.BrH/c1-22-10-2-9-19(16-4-6-17(20)7-5-16)18-8-3-14(12-21)11-15(18)13-23-19;/h3-8,11,22H,2,9-10,13H2,1H3;1H
Formel vikt 390.0743
Procent renhet >95%