Läs mer
rac Desmetylcitalopramhydroklorid, TRC
Produktkod. 30364175
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30364175 1 mg
30362850 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30364175 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2308461MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 97743-99-2
Molekylformel C19 H19 F N2 O . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 346.83
Synonym (1RS)-1-(4-Fluorophenyl)-1-[3-(methylamino)propyl]-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile Hydrochloride, Citalopram Hydrobromide Imp. D (EP) as Hydrochloride, Desmethylcitalopram Hydrochloride, 1-(4-Fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-[3-(methylamino)propyl]-5-isobenzofurancarbonitrile monohydrochloride, Lu 11-109C
IUPAC-namn 1-(4-fluorofenyl)-1-[3-(metylamino)propyl]-3H-2-benzofuran-5-karbonitril; hydroklorid
LEDER Cl.CNCCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Desmethylcitalopram Hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C19H19FN2O.ClH/c1-22-10-2-9-19(16-4-6-17(20)7-5-16)18-8-3-14(12-21)11-15(18)13-23-19;/h3-8,11,22H,2,9-10,13H2,1H3;1H
Formel vikt 346.1248
Procent renhet >95%