Läs mer
rac Diacetolol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac Diacetolol |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H24N2O4/c1-10(2)17-8-14(21)9-22-16-6-5-13(18-12(4)20)7-15(16)11(3)19/h5-7,10,14,17,21H,8-9H2,1-4H3,(H,18,20) |
| Formel vikt | 308.1736 |