Läs mer
rac Didemetylcitalopramhydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac Didemethyl Citalopram Hydrochloride |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H17FN2O.ClH/c19-16-5-3-15(4-6-16)18(8-1-9-20)17-7-2-13(11-21)10-14(17)12-22-18;/h2-7,10H,1,8-9,12,20H2;1H |
| Formel vikt | 332.109 |