Läs mer
rac Didemetylcitalopramhydroklorid, TRC
Produktkod. 30008333
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30008333 25 mg
30005116 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30008333 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD43947625MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1189694-81-2
Molekylformel C18 H17 F N2 O . H Cl
Molekylvikt (g/mol) 332.8
Synonym 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-(3-aminopropyl)-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-, hydrochloride (1:1), 1-(3-Aminopropyl)-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarbonitrile hydrochloride, 1-(3-Aminopropyl)-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile hydrochloride, Didemethylcitalopram hydrochloride, Didesmethylcitalopram hydrochloride, Dinorcitalopram hydrochloride, Lu 11-161 HCl, N-Desmethylcitalopram hydrochloride, rac-Didesmethylcitalopram hydrochloride, N,N-Didesmethyl citalopram hydrochloride, N,N-Didesmethylcitalopram hydrochloride, rac Didemethyl citalopram hydrochloride
IUPAC-namn 1-(3-aminopropyl)-1-(4-fluorfenyl)-3H-2-benzofuran-5-karbonitil; hydroklorid
LEDER Cl.NCCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material rac Didemethyl Citalopram Hydrochloride
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C18H17FN2O.ClH/c19-16-5-3-15(4-6-16)18(8-1-9-20)17-7-2-13(11-21)10-14(17)12-22-18;/h2-7,10H,1,8-9,12,20H2;1H
Formel vikt 332.109