Läs mer
rac Dihydro Mebendazol, TRC
Produktkod. 30135607
Change view
Kvantitet:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135607 500 mg
30004188 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30135607 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD449320500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60254-95-7
Molekylformel C16 H15 N3 O3
Molekylvikt (g/mol) 297.31
Synonym Carbamic acid, [5-(hydroxyphenylmethyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), R 19167
IUPAC-namn metyl N-[5-[hydroxy(fenyl)metyl]-1H-benzimidazol-2-yl]karbamat
LEDER COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(O)c3ccccc3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mebendazole-5-hydroxy
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C16H15N3O3/c1-22-16(21)19-15-17-12-8-7-11(9-13(12)18-15)14(20)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,14,20H,1H3,(H2,17,18,19,21)
Formel vikt 297.1113
Procent renhet >95%