Läs mer
rac Dobutamin Hydroklorid, TRC
Produktkod. 30135025
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135025 50 mg
30138097 100 mg
17903755 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135025 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD49444550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 49745-95-1
Molekylformel C18 H23 N O3 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 337.84
Synonym Dobutamine hydrochloride, (RS)-4-[2-[[3-(4-Hydroxyphenyl)-1-methylpropyl]amino]ethyl]benzene-1,2-diol hydrochloride, 1,2-Benzenediol, 4-[2-[[3-(4-hydroxyphenyl)-1-methylpropyl]amino]ethyl]-, hydrochloride (1:1), 1,2-Benzenediol, 4-[2-[[3-(4-hydroxyphenyl)-1-methylpropyl]amino]ethyl]-, hydrochloride (9CI), DL-Dobutamine hydrochloride, Dobutrex, Inotrex, NSC 299583, dl-Dobutamine hydrochloride
IUPAC-namn 4-[2-[4-(4-hydroxyfenyl)butan-2-ylamino]etyl]benzen-1,2-diol; hydroklorid
LEDER Cl.CC(CCc1ccc(O)cc1)NCCc2ccc(O)c(O)c2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dobutamine hydrochloride
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C18H23NO3.ClH/c1-13(2-3-14-4-7-16(20)8-5-14)19-11-10-15-6-9-17(21)18(22)12-15;/h4-9,12-13,19-22H,2-3,10-11H2,1H3;1H
Formel vikt 337.1445