Läs mer
rac-Dorzolamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-Dorzolamide |
| CAS | 120279-89-2 |
| Molekylformel | C10H16N2O4S3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16N2O4S3/c1-3-12-8-4-6(2)18(13,14)10-7(8)5-9(17-10)19(11,15)16/h5-6,8,12H,3-4H2,1-2H3,(H2,11,15,16)/t6-,8-/m1/s1 |
| LEDER | O=S1(=O)C2=C([C@H](NCC)C[C@H]1C)C=C(S(N)(=O)=O)S2 |
| IUPAC-namn | (4R,6R)-4-(Ethylamino)-6-methyl-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide 7,7-Dioxide |
| Molekylvikt (g/mol) | 324.43 |
| Formel vikt | 324.03 |