Läs mer
rac Efavirenz-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-Efavirenz-D4 |
| CAS | 1246812-58-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C14H5D4ClF3NO2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Rac Efavirenz D4 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9ClF3NO2/c15-9-3-4-11-10(7-9)13(14(16,17)18,21-12(20)19-11)6-5-8-1-2-8/h3-4,7-8H,1-2H2,(H,19,20) |
| LEDER | [2H]C1([2H])C(C#C[C@@]2(OC(=O)Nc3ccc(Cl)cc23)C(F)(F)F)C1([2H])[2H] |
| Molekylvikt (g/mol) | 319.7 |
| Procent renhet | >95 |