Läs mer
rac Efavirenz-d5 (major), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac Efavirenz-d5 |
| CAS | 1132642-95-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C14H4D5ClF3NO2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 6-Chloro-4-(2-cyclopropyl-d5-ethynyl)-1,4-dihydro-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazin-2-one, DMP 266-d5, L 743726-d5, Stocrin-d5, Sustiva-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9ClF3NO2/c15-9-3-4-11-10(7-9)13(14(16,17)18,21-12(20)19-11)6-5-8-1-2-8/h3-4,7-8H,1-2H2,(H,19,20)/t13-/m0/s1/i1D2,2D2,8D |
| LEDER | ClC1=CC([C@@](C#CC2([2H])C([2H])([2H])C2([2H])[2H])(C(F)(F)F)OC(N3)=O)=C3C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 320.71 |
| Procent renhet | >95 |