Läs mer
rac Efavirenz, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac Efavirenz |
| CAS | 177530-93-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C14 H9 Cl F3 N O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Efavirenz Racemic, ((+/-)-6-Chloro-4-(cyclopropylethynyl)-1,4-dihydro-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazin-2-one) |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9ClF3NO2/c15-9-3-4-11-10(7-9)13(14(16,17)18,21-12(20)19-11)6-5-8-1-2-8/h3-4,7-8H,1-2H2,(H,19,20) |
| LEDER | FC(F)(F)C1(OC(=O)Nc2ccc(Cl)cc12)C#CC3CC3 |
| IUPAC-namn | 6-chloro-4-(2-cyclopropylethynyl)-4-(trifluoromethyl)-1H-3,1-benzoxazin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 315.68 |
| Visa mer |