Läs mer
rac-Enprostil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-Enprostil |
| CAS | 73121-56-9 |
| Molekylformel | C23 H28 O6 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Enprostil, 4,5-Heptadienoic acid, 7-[(1R,2R,3R)-3-hydroxy-2-[(1E,3R)-3-hydroxy-4-phenoxy-1-buten-1-yl]-5-oxocyclopentyl]-, methyl ester, rel-, 4,5-Heptadienoic acid, 7-[(1R,2R,3R)-3-hydroxy-2-[(1E,3R)-3-hydroxy-4-phenoxy-1-butenyl]-5-oxocyclopentyl]-, methyl ester, rel- (9CI), Camleed, Enprostil, Fundyl, Gardrin, Gardrine, RS 84-135, RS 84135, RS 84135-004, Syngard, rel-7-[(1R,2R,3R)-3-Hydroxy-2-[(1E,3R)-3-hydroxy-4-phenoxy-1-buten-1-yl]-5-oxocyclopentyl]-4,5-heptadienoic Acid Methyl Ester, rel-7-[(1R,2R,3R)-3-Hydroxy-2-[(1E,3R)-3-hydroxy-4-phenoxy-1-butenyl]-5-oxocyclopentyl]-4,5-heptadienoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C23H28O6/c1-28-23(27)12-8-3-2-7-11-19-20(22(26)15-21(19)25)14-13-17(24)16-29-18-9-5-4-6-10-18/h3-7,9-10,13-14,17,19-20,22,24,26H,8,11-12,15-16H2,1H3/b14-13+/t2?,17-,19-,20-,22-/m1/s1 |
| LEDER | COC(=O)CCC=C=CC[C@@H]1[C@@H](\C=C\[C@@H](O)COc2ccccc2)[C@H](O)CC1=O |
| IUPAC-namn | methyl 7-[(1R,2R,3R)-3-hydroxy-2-[(E,3R)-3-hydroxy-4-phenoxy-but-1-enyl]-5-oxo-cyclopentyl]hepta-4,5-dienoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 400.46 |
| Formel vikt | 400.1886 |