Läs mer
rac Enterodiol-13C3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (+/-) Enterodiol 13C3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22O4/c19-11-15(7-13-3-1-5-17(21)9-13)16(12-20)8-14-4-2-6-18(22)10-14/h1-6,9-10,15-16,19-22H,7-8,11-12H2/i11+1,12+1,15+1 |