Läs mer
rac Enterodiol-d6, TRC
Produktkod. 30376574
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30376574 10 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30376574 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE55894310MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material rac Enterodiol-d6
CAS 104411-12-3
Molekylformel C18H16D6O4
Kvantitet 10 mg
Synonym (2R,3R)-rel-2,3-Bis[(3-hydroxyphenyl)methyl]-1,4-butanediol-d6, (R*,R*)-(±)-2,3-Bis[(3-hydroxyphenyl)methyl]-1,4-butanediol-d6
InChI formel InChI=1S/C18H22O4/c19-11-15(7-13-3-1-5-17(21)9-13)16(12-20)8-14-4-2-6-18(22)10-14/h1-6,9-10,15-16,19-22H,7-8,11-12H2
LEDER OC1=C([2H])C=C([2H])C(C[C@H](CO)[C@@H](CO)CC2=C([2H])C=C([2H])C(O)=C2[2H])=C1[2H]
Molekylvikt (g/mol) 308.4