Läs mer
rac enterolakton-d6, TRC
Produktkod. 30377616
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30377616 5 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30377616 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE5589535MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material rac Enterolactone-d6
CAS 104411-11-2
Molekylformel C18H12D6O4
Kvantitet 5 mg
Synonym Dihydro-3,4-bis[(3-hydroxyphenyl)methyl]-2(3H)-furanone-d6, trans-Dihydro-3,4-bis[(3-hydroxyphenyl)methyl]-2(3H)-Furanone-d6, HPMF-d6, trans-2,3-Bis(3-hydroxybenzyl)-γ-butyrolactone-d6
InChI formel InChI=1S/C18H18O4/c19-15-5-1-3-12(8-15)7-14-11-22-18(21)17(14)10-13-4-2-6-16(20)9-13/h1-6,8-9,14,17,19-20H,7,10-11H2/t14-,17+/m1/s1/i3D,4D,5D,6D,8D,9D
LEDER OC1=C([2H])C(C[C@H](C(OC2)=O)[C@@H]2CC3=C([2H])C=C([2H])C(O)=C3[2H])=C([2H])C=C1[2H]
Molekylvikt (g/mol) 304.37