Läs mer
rac Epinefrin, TRC
Produktkod. 18070830
Change view
Kvantitet:
50 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18070830 1 g
18070220 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18070830 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE5885851G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 329-65-7
Molekylformel C9 H13 N O3
Molekylvikt (g/mol) 183.2
Synonym 1,2-Benzenediol, 4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-, 1,2-Benzenediol, 4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-, (±)-, Benzyl alcohol, 3,4-dihydroxy-α-[(methylamino)methyl]-, (±)- (8CI), (±)-Adrenaline, (±)-Epinephrine, 1-(3,4-Dihydroxy)phenyl-2-methylaminoethanol, 2-(Methylamino)-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanol, DL-Adrenaline, Epirenamine, Racepinefrine, Racepinephrine, dl-Adrenaline, dl-Epinephrine
IUPAC-namn 4-[1-hydroxy-2-(metylamino)etyl] bensen-1,2-diol
LEDER CNCC(O)c1ccc(O)c(O)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-Epinephrine
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H13NO3/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6/h2-4,9-13H,5H2,1H3
Formel vikt 183.0895