Läs mer
rac erythro-3-(4-Nitrobenzamido)nonan-2-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac erythro-3-(4-Nitrobenzamido)nonan-2-ol |
| CAS | 119691-06-4 |
| Molekylformel | C16 H24 N2 O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H24N2O4/c1-3-4-5-6-7-15(12(2)19)17-16(20)13-8-10-14(11-9-13)18(21)22/h8-12,15,19H,3-7H2,1-2H3,(H,17,20)/t12-,15+/m1/s1 |
| LEDER | CCCCCC[C@H](NC(=O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-])[C@@H](C)O |
| IUPAC-namn | N-[(2R,3S)-2-hydroxynonan-3-yl]-4-nitrobenzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 308.37 |
| Formel vikt | 308.1736 |