missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
rac erythro-Dihydro Bupropion-d9, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac erythro-Dihydro Bupropion-d9 |
| CAS | 1217684-77-9 |
| Molekylformel | C13H11D9ClNO |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (αS)-rel-3-Chloro-α-[(1R)-1-[(1,1-dimethylethyl)amino]ethyl]benzenemethanol-d9, rac erythro-Hydroxybupropion-d9 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20ClNO/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-6-5-7-11(14)8-10/h5-9,12,15-16H,1-4H3/t9-,12-/m1/s1/i2D3,3D3,4D3 |
| LEDER | ClC1=CC([C@H](O)[C@@H](C)NC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=CC=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 250.81 |
| Formel vikt | 250.1798 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?