Läs mer
rac erythro-Dihydro Bupropion, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac erythro-Dihydrobupropion |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20ClNO/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-6-5-7-11(14)8-10/h5-9,12,15-16H,1-4H3/t9-,12-/m0/s1 |
| Formel vikt | 241.1233 |
| Procent renhet | >95% |