missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
rac-Etodolac, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Etodolac |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H21NO3/c1-3-11-6-5-7-12-13-8-9-21-17(4-2,10-14(19)20)16(13)18-15(11)12/h5-7,18H,3-4,8-10H2,1-2H3,(H,19,20) |
| Formel vikt | 287.1521 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?