missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

rac-Etodolac, TRC

Produktkod. 30138131
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138131 50 mg
30138130 10 mg
18024040 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30138131 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE93310050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 41340-25-4
Molekylformel C17 H21 N O3
Molekylvikt (g/mol) 287.35
Synonym 1,8-Diethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indole-1-acetic acid, (±)-Etodolac, (RS)-Etodolic acid, Edolan, Etodolac, Etodolic acid, Etogesic, Lodin XL, Lodine, Ramodar, Tedolan, Ultradol, Zedolac
IUPAC-namn 2-(1,8-diethyl-4,9-dihydro-3H-pyrano[3,4-b]indol-1-yl)acetic acid
LEDER CCc1cccc2c3CCOC(CC)(CC(=O)O)c3[nH]c12

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Etodolac
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C17H21NO3/c1-3-11-6-5-7-12-13-8-9-21-17(4-2,10-14(19)20)16(13)18-15(11)12/h5-7,18H,3-4,8-10H2,1-2H3,(H,19,20)
Formel vikt 287.1521
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.