Läs mer
rac- Etomoxir, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Etomoxir |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H23ClO4/c1-2-20-16(19)17(13-22-17)11-5-3-4-6-12-21-15-9-7-14(18)8-10-15/h7-10H,2-6,11-13H2,1H3 |
| Formel vikt | 326.1285 |