Läs mer
rac-Falcarinol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-Falcarinol |
| CAS | 4117-12-8 |
| Molekylformel | C17H24O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (9Z)-1,9-Heptadecadiene-4,6-diyn-3-ol, (cis)-3-Hydroxy-1,9-heptadecadien-4,6-diyne, Panaxynol |
| InChI formel | InChI=1S/C17H24O/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)4-2/h4,10-11,17-18H,2-3,5-9,12H2,1H3/b11-10- |
| LEDER | CCCCCCC/C=C\CC#CC#CC(C=C)O |
| IUPAC-namn | (9Z)-heptadeca-1,9-dien-4,6-diyn-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 244.37 |
| Formel vikt | 244.1827 |