Läs mer
rac-Febrifugin Dihydroklorid, TRC
Produktkod. 30394120
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30394120 5 mg
1 options
Produktkod. 30394120 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF2285005MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material rac-Febrifugine dihydrochloride
CAS 32434-42-7
Molekylformel C16 H19 N3 O3 . 2 Cl H
Kvantitet 5 mg
Synonym 4(3H)-Quinazolinone, 3-[3-[(2R,3S)-3-hydroxy-2-piperidinyl]-2-oxopropyl]-, hydrochloride (1:2), 4(3H)-Quinazolinone, 3-[3-[(2R,3S)-3-hydroxy-2-piperidinyl]-2-oxopropyl]-, dihydrochloride (9CI), Febrifugine, dihydrochloride (8CI), (+)-Febrifugine dihydrochloride, 3-[3-[(2R,3S)-3-Hydroxy-2-piperidinyl]-2-oxopropyl]-(3H)-quinazolinone dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C16H19N3O3.2ClH/c20-11(8-14-15(21)6-3-7-17-14)9-19-10-18-13-5-2-1-4-12(13)16(19)22;;/h1-2,4-5,10,14-15,17,21H,3,6-9H2;2*1H/t14-,15+;;/m1../s1
LEDER Cl.Cl.O[C@H]1CCCN[C@@H]1CC(=O)CN2C=Nc3ccccc3C2=O
IUPAC-namn 3-[3-[(2R,3S)-3-hydroxypiperidin-2-yl]-2-oxopropyl]quinazolin-4-one; Dihydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 374.26
Formel vikt 373.096