missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
rac Felodipine-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Felodipine O-methyl-d3 |
| CAS | 1189970-31-7 |
| Molekylformel | C18 2H3 H16 Cl2 N O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | O5-Ethyl O3-(trideuteriomethyl) 4-(2,3-dichlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Felodipine-d3, Felodipine-D3 (O-methyl-D3), 4-(2,3-Dichlorophenyl)-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic acid ethyl methyl-d3 ester |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19Cl2NO4/c1-5-25-18(23)14-10(3)21-9(2)13(17(22)24-4)15(14)11-7-6-8-12(19)16(11)20/h6-8,15,21H,5H2,1-4H3/i4D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])OC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(Cl)c2Cl)C(=O)OCC)C |
| IUPAC-namn | 3-O-ethyl 5-O-(trideuteriomethyl) 4-(2,3-dichlorophenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 387.27 |
| Formel vikt | 386.0879 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?