Läs mer
rac Fenfluramin-d5 Hydroklorid, TRC
Produktkod. 30404432
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30404432 1 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30404432 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF2476021MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material rac Fenfluramine-d5 Hydrochloride
CAS 1216927-29-5
Molekylformel C12 D5 H11 F3 N . Cl H
Kvantitet 1 mg
Synonym Fenfluramine Hydrochloride D5 (Ethyl D5), N-(Ethyl-d5)-α-methyl-3-(trifluoromethyl)benzeneethanamine hydrochloride, 3-(Trifluoromethyl)-N-(ethyl-d5)-α-methylphenethylamine hydrochloride, N-Pentadeuterioethyl-α-methyl-3-(trifluoromethyl)phenethylamine hydrochloride, N-(1,1,2,2,2-Pentadeuterioethyl)-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-2-amine hydrochloride, Fenfluramine-d5 hydrochloride, Fenfluramine-D5 (N-ethyl-D5) hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H16F3N.ClH/c1-3-16-9(2)7-10-5-4-6-11(8-10)12(13,14)15;/h4-6,8-9,16H,3,7H2,1-2H3;1H/i1D3,3D2;
LEDER Cl.[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])NC(C)Cc1cccc(c1)C(F)(F)F
IUPAC-namn N-(1,1,2,2,2-pentadeutioetyl)-1-[3-(trifluormetyl)fenyl]propan-2-amin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 272.749
Formel vikt 272.132