Läs mer
rac Fenfluramine-d5 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac Fenfluramine-d5 Hydrochloride |
| CAS | 1216927-29-5 |
| Molekylformel | C12 D5 H11 F3 N . Cl H |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Fenfluramine Hydrochloride D5 (Ethyl D5), N-(Ethyl-d5)-α-methyl-3-(trifluoromethyl)benzeneethanamine hydrochloride, 3-(Trifluoromethyl)-N-(ethyl-d5)-α-methylphenethylamine hydrochloride, N-Pentadeuterioethyl-α-methyl-3-(trifluoromethyl)phenethylamine hydrochloride, N-(1,1,2,2,2-Pentadeuterioethyl)-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-2-amine hydrochloride, Fenfluramine-d5 hydrochloride, Fenfluramine-D5 (N-ethyl-D5) hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16F3N.ClH/c1-3-16-9(2)7-10-5-4-6-11(8-10)12(13,14)15;/h4-6,8-9,16H,3,7H2,1-2H3;1H/i1D3,3D2; |
| LEDER | Cl.[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])NC(C)Cc1cccc(c1)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | N-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-2-amine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 272.749 |
| Formel vikt | 272.132 |