Läs mer
rac Fesoterodine-d14 Fumarate, TRC
Produktkod. 30180387
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30180387 1 mg
30180057 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30180387 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF3213021MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1185237-08-4
Molekylformel C26 D14 H23 N O3 . C4 H3 O4
Molekylvikt (g/mol) 540.727
Synonym Rac Fesoterodine D14 Fumarate
IUPAC-namn [2-[3-[bis(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-yl)amino]-1-phenylpropyl]-4-(hydroxymethyl)phenyl] 2-methylpropanoate;(E)-but-2-enedioic acid
LEDER [2H]C([2H])([2H])C([2H])(N(CCC(c1ccccc1)c2cc(CO)ccc2OC(=O)C(C)C)C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H].OC(=O)\C=[C]\C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material rac Fesoterodine-d14 Fumarate
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C26H37NO3.C4H3O4/c1-18(2)26(29)30-25-13-12-21(17-28)16-24(25)23(22-10-8-7-9-11-22)14-15-27(19(3)4)20(5)6;5-3(6)1-2-4(7)8/h7-13,16,18-20,23,28H,14-15,17H2,1-6H3;1H,(H,5,6)(H,7,8)/i3D3,4D3,5D3,6D3,19D,20D;
Formel vikt 540.368