Läs mer
rac Fosfomycin-13C3 Benzylamine Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-Fosfomycin-13C3 Benzylamine Salt |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9N.C3H7O4P/c8-6-7-4-2-1-3-5-7;1-2-3(7-2)8(4,5)6/h1-5H,6,8H2;2-3H,1H3,(H2,4,5,6)/i;1+1,2+1,3+1 |
| Formel vikt | 248.0918 |
| Procent renhet | >95% |