Läs mer
rac FTY720 Phosphate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac FTY720 Phosphate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H34NO5P/c1-2-3-4-5-6-7-8-17-9-11-18(12-10-17)13-14-19(20,15-21)16-25-26(22,23)24/h9-12,21H,2-8,13-16,20H2,1H3,(H2,22,23,24) |
| Formel vikt | 387.2175 |
| Procent renhet | >95% |