Läs mer
rac Galaxolidon (blandning av diastereomerer), TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | rac Galaxolidone (Mixture of Diastereomers) |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24O2/c1-10-9-20-16(19)13-8-15-14(7-12(10)13)17(3,4)11(2)18(15,5)6/h7-8,10-11H,9H2,1-6H3 |
| Formel vikt | 272.1776 |
| Procent renhet | >95% |