Läs mer
rac-gamma-Nonanolactone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | gamma-Nonalactone |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16O2/c1-2-3-4-5-8-6-7-9(10)11-8/h8H,2-7H2,1H3 |
| Formel vikt | 156.115 |