Läs mer
rac Guaifenesin Cyclic Carbonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac Guaifenesin Cyclic Carbonate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O5/c1-13-9-4-2-3-5-10(9)14-6-8-7-15-11(12)16-8/h2-5,8H,6-7H2,1H3 |
| Formel vikt | 224.0685 |
| Procent renhet | >95% |