Läs mer
rac Guaifenesin-d5 Cyclic Carbonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac Guaifenesin-d5 Cyclic Carbonate |
| CAS | 1329809-21-3 |
| Molekylformel | C11H7D5O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Carbonic Acid Cyclic [(o-Methoxyphenoxy)methyl]ethylene Ester-d5, 4-[(2-Methoxyphenoxy)methyl]-1,3-dioxolan-2-one-d5 3-(o-Methoxyphenoxy)-1,2-propanediol-d5 Cyclic Carbonate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O5/c1-13-9-4-2-3-5-10(9)14-6-8-7-15-11(12)16-8/h2-5,8H,6-7H2,1H3/i6D2,7D2,8D |
| LEDER | [2H]C([2H])(Oc1ccccc1OC)C2([2H])OC(=O)OC2([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 4,4,5-trideuterio-5-[dideuterio-(2-methoxyphenoxy)methyl]-1,3-dioxolan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 229.24 |
| Formel vikt | 229.0999 |