Läs mer
rac Guaifenesin-d5 Cyclic Carbonate, TRC
Specifica
Specifica
| Kemiskt namn eller material | rac Guaifenesin-d5 Cyclic Carbonate |
| CAS | 1329809-21-3 |
| Molekylformel | C11H7D5O5 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Carbonic Acid Cyclic [(o-Methoxyphenoxy)methyl]ethylene Ester-d5, 4-[(2-Methoxyphenoxy)methyl]-1,3-dioxolan-2-one-d5 3-(o-Methoxyphenoxy)-1,2-propanediol-d5 Cyclic Carbonate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O5/c1-13-9-4-2-3-5-10(9)14-6-8-7-15-11(12)16-8/h2-5,8H,6-7H2,1H3/i6D2,7D2,8D |
| LEDER | [2H]C([2H])(Oc1ccccc1OC)C2([2H])OC(=O)OC2([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 4,4,5-trideuterio-5-[dideuterio-(2-methoxyphenoxy)methyl]-1,3-dioxolan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 229.24 |
| Formel vikt | 229.0999 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?