missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

rac Guaifenesin-d5, TRC

Produktkod. 30240723
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30240723 2.5 mg 2.5mg
30240686 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30240723 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG8105032.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1329563-41-8
Molekylformel C10H9D5O4
Molekylvikt (g/mol) 203.25
Synonym 3-(o-Methoxyphenoxy)-1,2-propanediol-d5, Guaiacol Glyceryl-d5 Ether, Robitussin-d5
LEDER OC([2H])([2H])C(O)([2H])C([2H])([2H])OC1=C(OC)C=CC=C1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material rac Guaifenesin-d5
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C10H14O4/c1-13-9-4-2-3-5-10(9)14-7-8(12)6-11/h2-5,8,11-12H,6-7H2,1H3/i6D2,7D2,8D
Formel vikt 203.1206
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.