Läs mer
rac Guaifenesin, TRC
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Guaifenesin |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O4/c1-13-9-4-2-3-5-10(9)14-7-8(12)6-11/h2-5,8,11-12H,6-7H2,1H3 |
| Formel vikt | 198.0892 |