Läs mer
rac-Hesperetin 3’,5-Diacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-Hesperetin 3',5-Diacetate |
| CAS | 147711-15-7 |
| Molekylformel | C20 H18 O8 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 5-(Acetyloxy)-2-[3-(acetyloxy)-4-methoxyphenyl]-2,3-dihydro-7-hydroxy-4H-1-benzopyran-4-one, Hesperetin 3’,5-di-O-Acetyl |
| InChI formel | InChI=1S/C20H18O8/c1-10(21)26-17-6-12(4-5-15(17)25-3)16-9-14(24)20-18(27-11(2)22)7-13(23)8-19(20)28-16/h4-8,16,23H,9H2,1-3H3 |
| LEDER | COc1ccc(cc1OC(=O)C)C2CC(=O)c3c(OC(=O)C)cc(O)cc3O2 |
| IUPAC-namn | [5-(5-acetyloxy-7-hydroxy-4-oxo-2,3-dihydrochromen-2-yl)-2-methoxyphenyl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 386.352 |
| Formel vikt | 386.1 |