Läs mer
rac-Hesperetin-d3, TRC
Produktkod. 30406000
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30406000 5 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30406000 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH2895025MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material rac-Hesperetin-d3
CAS 1346605-26-2
Molekylformel C16H11D3O6
Kvantitet 5 mg
Synonym 2,3-Dihydro-5,7-dihydroxy-2-[3-hydroxy-4-(methoxy-d3)phenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 3',5,7-Trihydroxy-4'-(methoxy-d3)flavanone, Eriodictyol-d3 4'-Monomethyl Ether
InChI formel InChI=1S/C16H14O6/c1-21-13-3-2-8(4-10(13)18)14-7-12(20)16-11(19)5-9(17)6-15(16)22-14/h2-6,14,17-19H,7H2,1H3/i1D3
LEDER OC1=CC(O)=C(C(CC(C2=CC(O)=C(OC([2H])([2H])[2H])C=C2)O3)=O)C3=C1
IUPAC-namn 5,7-dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-(methoxy-d3)phenyl)chroman-4-one
Molekylvikt (g/mol) 305.3
Formel vikt 305.1
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.