Läs mer
rac Hydroxy Tizanidine Hydrochloride (Mixture of Tautomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac Hydroxy Tizanidine Hydrochloride (Mixture of Tautomers) |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8ClN5OS.ClH/c10-4-1-2-5-8(15-17-14-5)7(4)13-9-11-3-6(16)12-9;/h1-2,6,16H,3H2,(H2,11,12,13);1H |
| Formel vikt | 304.9905 |