Läs mer
rac Hydroxyethyl Norfenfluramine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac Hydroxyethyl Norfenfluramine Hydrochloride |
| CAS | 54779-69-0 |
| Molekylformel | C12 H16 F3 N O . Cl H |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Ethanol, 2-[[1-methyl-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethyl]amino]-, hydrochloride (1:1) (ACI), Ethanol, 2-[[1-methyl-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethyl]amino]-, hydrochloride (9CI), Ethanol, 2-[[1-methyl-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethyl]amino]-, hydrochloride, (±)- (ZCI), (±)-Hydroxyethylnorfenfluramine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16F3NO.ClH/c1-9(16-5-6-17)7-10-3-2-4-11(8-10)12(13,14)15;/h2-4,8-9,16-17H,5-7H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.CC(Cc1cccc(c1)C(F)(F)F)NCCO |
| IUPAC-namn | 2-[1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-2-ylamino]ethanol;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 283.72 |
| Formel vikt | 283.0951 |