Läs mer
rac-Ibuprofen Amide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]propanamide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19NO/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H2,14,15) |
| Formel vikt | 205.1467 |
| Procent renhet | >95% |