Läs mer
rac Ibuprofen-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ibuprofen-D3 |
| CAS | 121662-14-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C13 2H3 H15 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Benzeneacetic acid, α-(methyl-d3)-4-(2-methylpropyl)-, (±)-, α-(Methyl-d3)-4-(2-methylpropyl)benzeneacetic acid, Racibuprofen-d3, Benzeneacetic acid, α-(methyl-d3)-4-(2-methylpropyl)-, Ibuprofen D3 (Alpha-methyl D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15)/i3D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C(C(=O)O)c1ccc(CC(C)C)cc1 |
| IUPAC-namn | 3,3,3-trideuterio-2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 209.3 |
| Visa mer |