Läs mer
rac Indapamide, TRC
Produktkod. 30138128
Change view
Kvantitet:
50 mg
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138128 10 g
17902385 50 mg
17954235 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138128 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI50010010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26807-65-8
Molekylformel C16 H16 Cl N3 O3 S
Molekylvikt (g/mol) 365.83
Synonym Indapamide, Benzamide, 3-(aminosulfonyl)-4-chloro-N-(2,3-dihydro-2-methyl-1H-indol-1-yl)- (9CI), Benzamide, 4-chloro-N-(2-methyl-1-indolinyl)-3-sulfamoyl- (8CI), (±)-Indapamide, Bajaten, Damide, Flubest, Fludex, Fludin, Flupamid, Indaflex, Indamide, Indamol, Ipamix, Lozol, Natrilix, Noranat, Racemic indapamide, S 1520, SE 1520, Tandix, Tertensif, Veroxil
IUPAC-namn 4-kloro-N-(2-metyl-2,3-dihydroindol-1-yl)-3-sulfamoylbensalamid
LEDER CC1Cc2ccccc2N1NC(=O)c3ccc(Cl)c(c3)S(=O)(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indapamide
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C16H16ClN3O3S/c1-10-8-11-4-2-3-5-14(11)20(10)19-16(21)12-6-7-13(17)15(9-12)24(18,22)23/h2-7,9-10H,8H2,1H3,(H,19,21)(H2,18,22,23)
Formel vikt 365.0601