Läs mer
rac-Isotimolol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Timolol impurity B (racemic) |
| CAS | 59697-06-2 |
| Molekylformel | C13 H24 N4 O3 S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (2RS)-3-[(1,1-Dimethylethyl)-amino]-2-[[4-(morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]oxy]propan-1-ol, 3-(tert-Butylamino)-2-(4-morpholino-1,2,5-thiadiazol-3-yloxy)propan-1-ol, Timolol Maleate Imp B (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C13H24N4O3S/c1-13(2,3)14-8-10(9-18)20-12-11(15-21-16-12)17-4-6-19-7-5-17/h10,14,18H,4-9H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)(C)NCC(CO)Oc1nsnc1N2CCOCC2 |
| IUPAC-namn | 3-(tert-butylamino)-2-[(4-morpholin-4-yl-1,2,5-thiadiazol-3-yl)oxy]propan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 316.42 |
| Formel vikt | 316.1569 |