missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

rac-Kavain, TRC

Produktkod. 30137678
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137678 5 g
30008430 1 g
30004467 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30137678 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCK1454905G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 3155-48-4
Molekylformel C14 H14 O3
Molekylvikt (g/mol) 230.26
Synonym 2H-Pyran-2-one, 5,6-dihydro-4-methoxy-6-[(1E)-2-phenylethenyl]-, 2H-Pyran-2-one, 5,6-dihydro-4-methoxy-6-(2-phenylethenyl)-, (E)-(±)-, 2H-Pyran-2-one, 5,6-dihydro-4-methoxy-6-styryl-, (±)- (8CI), (±)-Kavain, (±)-Kawain, 2H-Pyran-2-one, 5,6-dihydro-4-methoxy-6-(2-phenylethenyl)-, (E)-, DL-Kawain, dl-Kavain
IUPAC-namn 4-methoxy-2-[(E)-2-phenylethenyl]-2,3-dihydropyran-6-one
LEDER COC1=CC(=O)OC(C1)\C=C\c2ccccc2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material DL-Kavain
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C14H14O3/c1-16-13-9-12(17-14(15)10-13)8-7-11-5-3-2-4-6-11/h2-8,10,12H,9H2,1H3/b8-7+
Formel vikt 230.0943
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.