Läs mer
rac Ketoprofen Amide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-2-(3-Benzoylphenyl)propanamide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15NO2/c1-11(16(17)19)13-8-5-9-14(10-13)15(18)12-6-3-2-4-7-12/h2-11H,1H3,(H2,17,19) |
| Formel vikt | 253.1103 |
| Procent renhet | >95% |