Läs mer
rac Ketoprofen-d3, TRC
Produktkod. 30405731
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30405731 10 mg
30397154 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30405731 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCK20080310MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 159490-55-8
Molekylformel C16 2H3 H11 O3
Molekylvikt (g/mol) 257.3
Synonym (±)-Ketoprofen D3 (methyl D3), rac Ketoprofen-d3
IUPAC-namn 2-(3-benzoylphenyl)-3,3,3-trideuteriopropanoic acid
LEDER [2H]C([2H])([2H])C(C(=O)O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (±)-KetoprofenD3(propionicD3acid)
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C16H14O3/c1-11(16(18)19)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-11H,1H3,(H,18,19)/i1D3
Formel vikt 257.1131
Procent renhet >95%