Läs mer
rac-Ketoprofen Tris Base Amide, TRC
Produktkod. 30396459
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30396459 100 mg
30394147 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30396459 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCK200835100MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material rac-Ketoprofen Tris Base Amide
CAS 1777830-05-3
Molekylformel C20 H23 N O5
Kvantitet 100 mg
Synonym 3-Benzoyl-N-[2-hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl]-α-methyl-benzeneacetamide
InChI formel InChI=1S/C20H23NO5/c1-14(19(26)21-20(11-22,12-23)13-24)16-8-5-9-17(10-16)18(25)15-6-3-2-4-7-15/h2-10,14,22-24H,11-13H2,1H3,(H,21,26)
LEDER CC(C(=O)NC(CO)(CO)CO)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
IUPAC-namn 2-(3-benzoylphenyl)-N-[2-hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl]propanamide
Molekylvikt (g/mol) 357.15762285
Formel vikt 357.4