Läs mer
rac Ketorolac-d4 (>90%), TRC
Produktkod. 30401321
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30401321 1 mg
30404494 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30401321 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCK2356021MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1216451-53-4
Molekylformel C15H9D4NO3
Molekylvikt (g/mol) 259.29
Synonym 5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-(pyrrolizine-d4)-1-carboxylic Acid, (+/-)-Ketorolac-d4, Ketorolac-d4, RS 37619-d4
LEDER O=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=C3N2C([2H])([2H])C([2H])([2H])C3C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material rac Ketorolac-d4
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C15H13NO3/c17-14(10-4-2-1-3-5-10)13-7-6-12-11(15(18)19)8-9-16(12)13/h1-7,11H,8-9H2,(H,18,19)/i8D2,9D2